Ácido 4,5-difluoroantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Ácido 2-amino-4,5-difluorobenzoico

D4063-5G D4063-25G
TCIAD4063-5GEA 78 EUR
TCIAD4063-5G TCIAD4063-25G
Ácido 4,5-difluoroantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4,5-difluoroantranilico
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Pto. de fusión: 180°C
Número MDL: MFCD00077509
Núm. CAS: 83506-93-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR