2,5-Dibromohidroquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4067-5G D4067-25G
TCIAD4067-5GEA 53 EUR
TCIAD4067-5G TCIAD4067-25G
2,5-Dibromohidroquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dibromohidroquinona
Formula: C₆H₄Br₂O₂
Número MDL: MFCD00192664
Núm. CAS: 14753-51-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C