4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4069-5G D4069-1G
TCIAD4069-5GEA 149 EUR
TCIAD4069-5G TCIAD4069-1G
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine ≥98.0% (por GC)
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine
Formula: C₈H₉Cl₂N₃O
MW: 234,08 g/mol
Número MDL: MFCD05022359
Núm. CAS: 10397-13-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C