1,1-Diisopropoxycyclohexane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4085-25G D4085-5G
TCIAD4085-25GEA 65 EUR
TCIAD4085-25G TCIAD4085-5G
1,1-Diisopropoxycyclohexane ≥95.0% (por GC)
1,1-Diisopropoxycyclohexane
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 85°C
Número MDL: MFCD00236381
Núm. CAS: 1132-95-2
EINECS: 413-740-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %