3-(Dimethylamino)acrolein ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)acrylaldehyde, 3-(Dimethylamino)propenal, 3-(Dimethylamino)-2-propenal
D4092-25G D4092-5G
TCIAD4092-25GEA 185 EUR
TCIAD4092-25G TCIAD4092-5G
3-(Dimethylamino)acrolein ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Dimethylamino)acrolein
Formula: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Número MDL: MFCD00006999
Núm. CAS: 927-63-9
EINECS: 213-157-7
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %