Dimethyltitanocene 5% in THF/toluene
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Petasis Reagent, Bis(cyclopentadienyl)dimethyltitanium
D4100-100G D4100-25G
TCIAD4100-100GEA 274 EUR
TCIAD4100-100G TCIAD4100-25G
Dimethyltitanocene 5% in THF/toluene
Dimethyltitanocene
Formula: C₁₂H₁₆Ti
MW: 208.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02093882
Núm. CAS: 1271-66-5
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe32b7536a1340cd06eb97753580c39beeccaa33&vid=bd3253ce0928894f83971c7fb3c615f656677f00&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Red clear liquid
Concentration (Chelometric Titration) 5.0 to 5.5 w/w%