Docetaxel ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D4102-100MG D4102-1G
TCIAD4102-100MGEA 59 EUR
TCIAD4102-100MG TCIAD4102-1G
Docetaxel ≥98.0% (by HPLC)
Docetaxel
Formula: C₄₃H₅₃NO₁₄
Número MDL: MFCD00800737
Núm. CAS: 114977-28-5
Índice Merck: 14,03397
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -45.0 deg (C=1、EtOH)