2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4107-25G D4107-5G
TCIAD4107-25GEA 127 EUR
TCIAD4107-25G TCIAD4107-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 174°C
Número MDL: MFCD00002894
Núm. CAS: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C