Diflufenican ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]nicotinamide
D4108-5G
D4108-25G
D4108-1G
TCIAD4108-5GEA
85
EUR
TCIAD4108-5G
TCIAD4108-25G
TCIAD4108-1G
Diflufenican ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Diflufenican
Formula:
C₁₉H₁₁F₅N₂O₂ MW: 394,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD01311804 Núm. CAS: 83164-33-4 Índice Merck: 14,03144 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 159.0 to 163.0 deg-C |