Di-tert-butyl Iminodiacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Iminodiacetic acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl 2,2'-azanediyldiacetate
D4109-1G D4109-5G
TCIAD4109-1GEA 51 EUR
TCIAD4109-1G TCIAD4109-5G
Di-tert-butyl Iminodiacetate ≥97.0% (por GC)
Di-tert-butyl Iminodiacetate
Formula: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245,32 g/mol
Número MDL: MFCD01863672
Núm. CAS: 85916-13-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C