Di-tert-butyl-3,3'-Iminodipropionate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4110-1G D4110-5G
TCIAD4110-1GEA 58 EUR
TCIAD4110-1G TCIAD4110-5G
Di-tert-butyl-3,3'-Iminodipropionate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Di-tert-butyl-3,3'-Iminodipropionate
Formula: C₁₄H₂₇NO₄
Número MDL: MFCD07781379
Núm. CAS: 128988-04-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %