Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diethyl 3,3'-azanediyldipropanoate, 3,3'-Iminodipropionic Acid Diethyl Ester
D4111-1G D4111-5G
TCIAD4111-1GEA 85 EUR
TCIAD4111-1G TCIAD4111-5G
Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diethyl-3,3'-iminodipropionate
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14705114
Núm. CAS: 3518-88-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %