Doxycycline hyclate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Doxycycline Hydrochloride Hemiethanolate Hemihydrate
D4116-5G
D4116-25G
TCIAD4116-5GEA
26
EUR
TCIAD4116-5G
TCIAD4116-25G
Doxycycline hyclate ≥97.0% (by HPLC)
Doxycycline hyclate
Formula:
C₂₂H₂₄N₂O₈·HCl·0.5H₂O·0.5C₂H₆O |
Número MDL:
MFCD07357237 Núm. CAS: 24390-14-5 Índice Merck: 14,03440 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -100 to -107 deg (C=1, 0.01mol/L HCl (MeOH)) |
Water | 1.4 to 2.8 % |