2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4122-1G
D4122-5G
TCIAD4122-1GEA
29
EUR
TCIAD4122-1G
TCIAD4122-5G
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
Formula:
C₄HCl₂IN₂ MW: 274,87 g/mol |
Número MDL:
MFCD01898087 Núm. CAS: 13544-44-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |