Domperidone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Chloro-1-[1-[3-(2-oxo-1-benzimidazolyl)propyl]-4-piperidyl]benzimidazol-2-one
D4125-1G D4125-200MG
TCIAD4125-1GEA 303 EUR
TCIAD4125-1G TCIAD4125-200MG
Domperidone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Domperidone
Formula: C₂₂H₂₄ClN₅O₂
MW: 425,92 g/mol
Pto. de fusión: 243°C
Número MDL: MFCD00069256
Núm. CAS: 57808-66-9
EINECS: 260-968-7
Índice Merck: 14,03418
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %