n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic acid Lauryl ester, Acrylic acid Dodecyl ester, Dodecyl Acrylate, Lauryl Acrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D4129-25ML D4129-500ML D4129-100ML
TCIAD4129-25MLEA 16 EUR
TCIAD4129-25ML TCIAD4129-500ML TCIAD4129-100ML
n-Dodecyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
n-Dodecyl acrylate
Formula: C₁₅H₂₈O₂
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: 4°C
Pto. de inflamación: 145°C
Número MDL: MFCD00042871
Núm. CAS: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9822b2a236b7eb8dda29d06ccef78cf0da7209a6&vid=a2d291bea4b369860e810ec50ea8536a968ddace&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %