3,5-Di-terc-butilbenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4130-1G D4130-5G
TCIAD4130-1GEA 69 EUR
TCIAD4130-1G TCIAD4130-5G
3,5-Di-terc-butilbenzaldehído ≥97.0% (por GC)
3,5-Di-terc-butilbenzaldehído
Formula: C₁₅H₂₂O
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD00026298
Núm. CAS: 17610-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3595e5c0e61b65fb3b496706ba593464cb6bfb8&vid=f3595e5c0e61b65fb3b496706ba593464cb6bfb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C