4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4135-1G
D4135-5G
TCIAD4135-1GEA
25
EUR
TCIAD4135-1G
TCIAD4135-5G
4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂O₂S |
Número MDL:
MFCD00672147 Núm. CAS: 4489-34-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |