2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
D4145-5G D4145-25G
TCIAD4145-5GEA 44 EUR
TCIAD4145-5G TCIAD4145-25G
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Formula: C₁₅H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009970
Núm. CAS: 70591-20-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C