10-Deacetylbaccatin III ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D4148-500MG D4148-100MG
TCIAD4148-500MGEA 205 EUR
TCIAD4148-500MG TCIAD4148-100MG
10-Deacetylbaccatin III ≥98.0% (by HPLC)
10-Deacetylbaccatin III
Formula: C₂₉H₃₆O₁₀
Pto. de fusión: 234°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00132913
Núm. CAS: 32981-86-5
EINECS: 418-680-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=1, MeOH)