Cloruro de diisopropilcarbamoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4150-5G D4150-25G
TCIAD4150-5GEA 54 EUR
TCIAD4150-5G TCIAD4150-25G
Cloruro de diisopropilcarbamoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de diisopropilcarbamoilo
Formula: C₇H₁₄ClNO
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD00015013
Núm. CAS: 19009-39-3
EINECS: 242-743-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C