N,N'-Di(4-pyridyl)-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D4152-1G
D4152-5G
TCIAD4152-1GEA
156
EUR
TCIAD4152-1G
TCIAD4152-5G
N,N'-Di(4-pyridyl)-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxdiimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Di(4-pyridyl)-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxdiimide
Formula:
C₂₄H₁₂N₄O₄ Pto. de fusión: 353°C |
Número MDL:
MFCD00326861 Núm. CAS: 34151-49-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light gray to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |