Dibenzothiophene-5,5-dioxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Dibenzothiophene Sulphone, Dibenzothiophene dioxide, Dibenzosulpholane, Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide
D4153-25G
D4153-5G
TCIAD4153-25GEA
138
EUR
TCIAD4153-25G
TCIAD4153-5G
Dibenzothiophene-5,5-dioxide ≥98.0% (por GC)
Dibenzothiophene-5,5-dioxide
Formula:
C₁₂H₈O₂S MW: 216,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004970 Núm. CAS: 1016-05-3 EINECS: 213-805-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 234.0 to 238.0 deg-C |