9(10)-Dehydronandrolone ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 17beta-Hydroxyestra-4,9-dien-3-one
D4162-5G D4162-1G D4162-200MG
TCIAD4162-5GEA 238 EUR
TCIAD4162-5G TCIAD4162-1G TCIAD4162-200MG
9(10)-Dehydronandrolone ≥97.0% (by HPLC)
9(10)-Dehydronandrolone
Formula: C₁₈H₂₄O₂
MW: 272,39 g/mol
Pto. de fusión: 190°C
Número MDL: MFCD08457892
Núm. CAS: 6218-29-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -310 to -330 deg (C=0.5, MeOH)