3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4180-1G D4180-5G
TCIAD4180-1GEA 136 EUR
TCIAD4180-1G TCIAD4180-5G
3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
3,3'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formula: C₂₀H₃₀S₂
Pto. Ebullición: 82°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 125607-30-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %