4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4181-1G D4181-5G
TCIAD4181-1GEA 159 EUR
TCIAD4181-1G TCIAD4181-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formula: C₈H₄Br₂S₂
Número MDL: MFCD00508561
Núm. CAS: 51285-60-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C