4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4182-200MG
D4182-1G
TCIAD4182-200MGEA
69
EUR
TCIAD4182-200MG
TCIAD4182-1G
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (por GC)
4,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formula:
C₂₀H₃₀S₂ MW: 334,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
135926-94-2 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 95.0 % |