5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4183-1G D4183-5G
TCIAD4183-1GEA 355 EUR
TCIAD4183-1G TCIAD4183-5G
5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥97.0% (por GC)
5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Formula: C₂₀H₂₈Br₂S₂
MW: 492,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23380207
Núm. CAS: 170702-05-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %