5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4184-200MG D4184-1G
TCIAD4184-200MGEA 87 EUR
TCIAD4184-200MG TCIAD4184-1G
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥95.0% (por GC)
5,5'-Dibromo-4,4'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Formula: C₂₀H₂₈Br₂S₂
MW: 492,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 214493-03-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %