2,7-Di-tert-butylpyrene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4185-5G D4185-1G
TCIAD4185-5GEA 194 EUR
TCIAD4185-5G TCIAD4185-1G
2,7-Di-tert-butylpyrene ≥98.0% (por GC)
2,7-Di-tert-butylpyrene
Formula: C₂₄H₂₆
MW: 314,47 g/mol
Número MDL: MFCD01013641
Núm. CAS: 24300-91-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C