2,9-Dichloro-1,10-phenanthroline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D4186-200MG D4186-1G
TCIAD4186-200MGEA 67 EUR
TCIAD4186-200MG TCIAD4186-1G
2,9-Dichloro-1,10-phenanthroline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,9-Dichloro-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₂H₆Cl₂N₂
MW: 249,09 g/mol
Número MDL: MFCD02084186
Núm. CAS: 29176-55-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C