1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4187-5G
D4187-1G
TCIAD4187-5GEA
212
EUR
TCIAD4187-5G
TCIAD4187-1G
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene ≥97.0% (por GC)
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene
Formula:
C₂₀H₁₆Br₂ MW: 416,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD22581440 Núm. CAS: 1005771-04-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |