Doxorubicin hydrochloride ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Doxorubicin HCl, Hydroxydaunorubicin Hydrochloride, (8S,10S)-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride
D4193-25MG D4193-100MG
TCIAD4193-25MGEA 53 EUR
TCIAD4193-25MG TCIAD4193-100MG
Doxorubicin hydrochloride ≥95.0% (by HPLC)
Doxorubicin hydrochloride
Formula: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
MW: 579.98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077757
Núm. CAS: 25316-40-9
EINECS: 246-818-3
Índice Merck: 14,03439
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +240 to +270 deg (C=0.1,MeOH)