3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
D4194-1G
D4194-5G
TCIAD4194-1GEA
72
EUR
TCIAD4194-1G
TCIAD4194-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₂BNO₃ MW: 193,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD03412066 Núm. CAS: 373384-14-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |