Ácido fenilborónico, neopentil glicol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D4195-5G
D4195-25G
TCIAD4195-5GEA
62
EUR
TCIAD4195-5G
TCIAD4195-25G
Ácido fenilborónico, neopentil glicol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido fenilborónico, neopentil glicol éster
Formula:
C₁₁H₁₅BO₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05663851 Núm. CAS: 5123-13-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |