3,5-Difenilpirazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4197-5G D4197-25G
TCIAD4197-5GEA 40 EUR
TCIAD4197-5G TCIAD4197-25G
3,5-Difenilpirazol ≥98.0% (por GC)
3,5-Difenilpirazol
Formula: C₁₅H₁₂N₂
Número MDL: MFCD00039675
Núm. CAS: 1145-01-3
EINECS: 214-543-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C