Dimetilamina ∼11% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Proveedor: TCI
Peligro
D4198-100ML D4198-500ML
TCIAD4198-100MLEA 29 EUR
TCIAD4198-100ML TCIAD4198-500ML
Dimetilamina ∼11% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008288
Núm. CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62717ab49629d8ef15a65f91bc76595f3ce4d5c3&vid=ba61d01bf01836d135de7e5a4e7da0de5fcf8db8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.5 to 13.0 w/w%