2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(3,5-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-Dichloro-4-hydroxyphenylboronic Acid Pinacol Ester
D4201-1G
D4201-5G
TCIAD4201-1GEA
138
EUR
TCIAD4201-1G
TCIAD4201-5G
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formula:
C₁₂H₁₅BCl₂O₃ Pto. Ebullición: 103°C |
Número MDL:
MFCD20526385 Núm. CAS: 1003298-87-0 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |