4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4203-200MG D4203-1G
TCIAD4203-200MGEA 77 EUR
TCIAD4203-200MG TCIAD4203-1G
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)
4,4'-Di(4-pyridyl)biphenyl
Formula: C₂₂H₁₆N₂
Pto. de fusión: 308°C
Número MDL: MFCD11977635
Núm. CAS: 319430-87-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %