Dimethylphenylphosphine borane ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Borane - Dimethylphenylphosphine Complex
D4204-1G D4204-5G
TCIAD4204-1GEA 86 EUR
TCIAD4204-1G TCIAD4204-5G
Dimethylphenylphosphine borane ≥95.0% (by HPLC)
Dimethylphenylphosphine borane
Formula: C₈H₁₄BP
Pto. Ebullición: 78°C
Núm. CAS: 35512-87-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 95.0 area%