3,6-Dicloro-4-metilpiridazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4206-1G D4206-5G
TCIAD4206-1GEA 29 EUR
TCIAD4206-1G TCIAD4206-5G
3,6-Dicloro-4-metilpiridazina ≥98.0% (por GC)
3,6-Dicloro-4-metilpiridazina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 151°C
Número MDL: MFCD00006465
Núm. CAS: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C