((2R,3R)-3-(Benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl benzoate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D4207-1G
D4207-5G
TCIAD4207-1GEA
30
EUR
TCIAD4207-1G
TCIAD4207-5G
((2R,3R)-3-(Benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl benzoate ≥98.0% (by HPLC)
((2R,3R)-3-(Benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl benzoate
Formula:
C₁₉H₁₄F₂O₆ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD08458308 Núm. CAS: 122111-01-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +69.0 to +73.0 deg (C=1, CH3CN) |