3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-2,4-pentanedione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4208-1G
D4208-5G
TCIAD4208-1GEA
70
EUR
TCIAD4208-1G
TCIAD4208-5G
3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-2,4-pentanedione ≥98.0% (por GC)
3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-2,4-pentanedione
Formula:
C₉H₁₂O₂S₂ |
Número MDL:
MFCD01096981 Núm. CAS: 55727-23-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |