(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (4aS,7aS)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
D4210-1G D4210-5G
TCIAD4210-1GEA 49 EUR
TCIAD4210-1G TCIAD4210-5G
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98.0% (por GC)
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formula: C₇H₁₄N₂
MW: 126,20 g/mol
Pto. Ebullición: 59°C
Pto. de inflamación: 91°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08458306
Núm. CAS: 151213-40-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=0.5, CHCl3)