Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4211-5G
D4211-1G
TCIAD4211-5GEA
108
EUR
TCIAD4211-5G
TCIAD4211-1G
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formula:
C₁₄H₃₂NO₂P Pto. Ebullición: 77°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00153506 Núm. CAS: 137348-86-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |