2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: racemic-2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2-Dibromo-1,1-binaphthyl, 2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthalene
D4221-1G D4221-5G
TCIAD4221-1GEA 57 EUR
TCIAD4221-1G TCIAD4221-5G
2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl ≥96.0% (por GC)
2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl
Formula: C₂₀H₁₂Br₂
MW: 412.12 g/mol
Número MDL: MFCD00188005
Núm. CAS: 74866-28-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C