Cloruro de 2,6-diclorobencenosulfonilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4222-1G D4222-5G
TCIAD4222-1GEA 18 EUR
TCIAD4222-1G TCIAD4222-5G
Cloruro de 2,6-diclorobencenosulfonilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,6-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Número MDL: MFCD00052311
Núm. CAS: 6579-54-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C