Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4224-5G
D4224-25G
TCIAD4224-5GEA
23
EUR
TCIAD4224-5G
TCIAD4224-25G
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00015000 Núm. CAS: 16466-61-8 EINECS: 240-512-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 127.0 deg-C |