2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
D4231-1G D4231-5G
TCIAD4231-1GEA 26 EUR
TCIAD4231-1G TCIAD4231-5G
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₄Cl₂N₄
MW: 179,0100 g/mol
Número MDL: MFCD00792652
Núm. CAS: 55583-59-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %