4,4'-Diethynylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4233-200MG D4233-1G
TCIAD4233-200MGEA 82 EUR
TCIAD4233-200MG TCIAD4233-1G
4,4'-Diethynylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4'-Diethynylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₀
Número MDL: MFCD00458964
Núm. CAS: 38215-38-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C